6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR309253-1G
OR309253-5G
APOSOR309253-1GEA
8830
CZK
APOSOR309253-1G
APOSOR309253-5G
6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₉NO₃ Bod tání: 248…250 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02227056 CAS číslo: 123990-78-3 |