Tisk…
7,8-Dichloro-4-quinolinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 7,8-Dichloro-4-hydroxyquinoline
OR309218-1G OR309218-250MG
APOSOR309218-1GEA 8070 CZK
APOSOR309218-1G APOSOR309218-250MG
7,8-Dichloro-4-quinolinol
7,8-Dichloro-4-quinolinol
Vzorec: C₉H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272453
CAS číslo: 871217-91-3