Tisk…
Ethyl-6-methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309216-1G OR309216-5G
APOSOR309216-1GEA 7280 CZK
APOSOR309216-1G APOSOR309216-5G
Ethyl-6-methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl-6-methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01604297
CAS číslo: 86210-92-6