6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309215-1G
OR309215-5G
APOSOR309215-1GEA
9030
CZK
APOSOR309215-1G
APOSOR309215-5G
6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₁NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00841563 CAS číslo: 88752-76-5 |