Tisk…
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309207-1G OR309207-5G
APOSOR309207-1GEA 8570 CZK
APOSOR309207-1G APOSOR309207-5G
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06254736
CAS číslo: 92513-40-1