Tisk…
6-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309205-5G
APOSOR309205-5GEA 1780 CZK
APOSOR309205-5G
6-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆BrNO₃
MW: 268,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569278
CAS číslo: 98948-95-9