Tisk…
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309202-1G OR309202-5G
APOSOR309202-1GEA 4930 CZK
APOSOR309202-1G APOSOR309202-5G
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₅BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08706312
CAS číslo: 73568-35-1