6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR309201-1G
OR309201-5G
APOSOR309201-1GEA
8240
CZK
APOSOR309201-1G
APOSOR309201-5G
6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Vzorec:
C₁₀H₇BrClN MW: 256.5300 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02684154 CAS číslo: 113092-96-9 |