Tisk…

5-Bromo-2-nitrobenzonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR30919-5G OR30919-1G OR30919-25G
APOSOR30919-5GEA 705 CZK
APOSOR30919-5G APOSOR30919-1G APOSOR30919-25G
5-Bromo-2-nitrobenzonitrile
5-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrN₂O₂
Bod tání: 116…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699674
CAS číslo: 89642-50-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR