Tisk…
3-(Methylamino)-1-propanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Methylamino)propan-1-ol
OR309167-25G
APOSOR309167-25GEA 3380 CZK
APOSOR309167-25G
3-(Methylamino)-1-propanol
3-(Methylamino)-1-propanol
Vzorec: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Bod varu: 169 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06797456
CAS číslo: 42055-15-2
UN: 2735
ADR: 8,II