Tisk…
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR309159-1G OR309159-5G
APOSOR309159-1GEA 3150 CZK
APOSOR309159-1G APOSOR309159-5G
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Vzorec: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Bod varu: 165…171 °C
Hustota: 0,979 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09260722
CAS číslo: 110013-19-9