tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Pyrrolidinemethanol, 1-Boc-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine
OR309157-5G
OR309157-1G
APOSOR309157-5GEA
1160
CZK
APOSOR309157-5G
APOSOR309157-1G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₁₉NO₃ MW: 201,27 g/mol Bod varu: 285…291 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179040 CAS číslo: 114214-69-6 |