Tisk…
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR309156-1G OR309156-5G
APOSOR309156-1GEA 1070 CZK
APOSOR309156-1G APOSOR309156-5G
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Vzorec: C5H11NO
Bod varu: 165…171 °C
Hustota: 0,979 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07773080
CAS číslo: 5082-74-6