Tisk…
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (±)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
OR309142-5G
APOSOR309142-5GEA 2480 CZK
APOSOR309142-5G
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₆BrNO₂
MW: 250,14 g/mol
Bod tání: 47…52 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08752478
CAS číslo: 939793-16-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III