Tisk…
4-Methylpiperazin-2-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-3-oxopiperazine
OR309137-1G OR309137-10G OR309137-5G
APOSOR309137-1GEA 870 CZK
APOSOR309137-1G APOSOR309137-10G APOSOR309137-5G
4-Methylpiperazin-2-one 97%
4-Methylpiperazin-2-one
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870124
CAS číslo: 34770-60-0