Tisk…
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR309124-1G OR309124-250MG OR309124-5G
APOSOR309124-1GEA 2200 CZK
APOSOR309124-1G APOSOR309124-250MG APOSOR309124-5G
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11035887
CAS číslo: 240401-27-8