Tisk…
Ethyl-1-oxaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309119-1G OR309119-500MG
APOSOR309119-1GEA 9560 CZK
APOSOR309119-1G APOSOR309119-500MG
Ethyl-1-oxaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 95+%
Ethyl-1-oxaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12498695
CAS číslo: 171361-65-2