Tisk…
3-Methyloxetan-3-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Hydroxy-3-methyloxetane
OR309102-1G OR309102-5G
APOSOR309102-1GEA 3910 CZK
APOSOR309102-1G APOSOR309102-5G
3-Methyloxetan-3-ol 97%
3-Methyloxetan-3-ol
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD18909291
CAS číslo: 162816-08-2