Tisk…
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309100-1G OR309100-5G
APOSOR309100-1GEA 13460 CZK
APOSOR309100-1G APOSOR309100-5G
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol 97%
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol
Vzorec: C₄H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20444451
CAS číslo: 1305208-47-2