Tisk…
2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-N-(oxetan-3-ylidene)propane-2-sulphinamide
OR309075-1G OR309075-250MG
APOSOR309075-1GEA 3110 CZK
APOSOR309075-1G APOSOR309075-250MG
2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide
2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide
Vzorec: C₇H₁₃NO₂S
MW: 175,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14702522
CAS číslo: 1158098-73-7