Oxetane-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR309073-1G
OR309073-250MG
OR309073-5G
APOSOR309073-1GEA
2980
CZK
APOSOR309073-1G
APOSOR309073-250MG
APOSOR309073-5G
Oxetane-3-carboxylic acid
Oxetane-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₄H₆O₃ Bod varu: 244 °C Hustota: 1,374 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 115 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD08669505 CAS číslo: 114012-41-8 |