3-Methyl-3-oxetanemethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR309068-100G
OR309068-25G
OR309068-500G
APOSOR309068-100GEA
1370
CZK
APOSOR309068-100G
APOSOR309068-25G
APOSOR309068-500G
3-Methyl-3-oxetanemethanol
3-Methyl-3-oxetanemethanol
Vzorec:
C₅H₁₀O₂ Bod varu: 78…80 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00010273 CAS číslo: 3143-02-0 |