Tisk…
2-(Oxetan-3-yl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR309064-1G OR309064-250MG
APOSOR309064-1GEA 16340 CZK
APOSOR309064-1G APOSOR309064-250MG
2-(Oxetan-3-yl)ethanol 97%
2-(Oxetan-3-yl)ethanol
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD17215859
CAS číslo: 251922-46-0