Tisk…
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-2-methyl-1,3-epoxypropane, 3-(Bromomethyl)-3-methyloxetane
OR309052-1G OR309052-5G
APOSOR309052-1GEA 744 CZK
APOSOR309052-1G APOSOR309052-5G
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Vzorec: C₅H₉BrO
Bod varu: 162 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02684290
CAS číslo: 78385-26-9