Tisk…
Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR309045-1G OR309045-5G
APOSOR309045-1GEA 787 CZK
APOSOR309045-1G APOSOR309045-5G
Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride 95%
Azetidine-3-carbonitrile hydrochloride
Vzorec: C₄H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09749828
CAS číslo: 345954-83-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III