Tisk…
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidine-2-carboxylic acid
OR309044-1G OR309044-5G
APOSOR309044-1GEA 1820 CZK
APOSOR309044-1G APOSOR309044-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₅NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861756
CAS číslo: 159749-28-7