Tisk…
Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR309040-100G OR309040-25G OR309040-5G
APOSOR309040-100GEA 7440 CZK
APOSOR309040-100G APOSOR309040-25G APOSOR309040-5G
Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09954923
CAS číslo: 105258-93-3