Tisk…
1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Benzyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate, 1-Cbz-3-Hydroxyazetidine
OR309038-25G OR309038-100G
APOSOR309038-25GEA 1700 CZK
APOSOR309038-25G APOSOR309038-100G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester 96%
1-Azetidinecarboxylic acid-3-hydroxyphenylmethyl ester
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037849
CAS číslo: 128117-22-6