Tisk…
Azetidin-3-amine dihydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Aminoazetidine dihydrochloride
OR309033-1G OR309033-5G OR309033-25G
APOSOR309033-1GEA 2400 CZK
APOSOR309033-1G APOSOR309033-5G APOSOR309033-25G
Azetidin-3-amine dihydrochloride 97%
Azetidin-3-amine dihydrochloride
Vzorec: C₃H₁₀Cl₂N₂
MW: 145,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09910173
CAS číslo: 102065-89-4