Tisk…
tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Aminomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
OR309032-1G OR309032-250MG
APOSOR309032-1GEA 14390 CZK
APOSOR309032-1G APOSOR309032-250MG
tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08544502
CAS číslo: 939760-37-9