Tisk…
1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Benzyloxycarbonyl-3-azetidinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 1-Cbz-azetidine-3-carboxylate
OR309031-25G OR309031-5G
APOSOR309031-25GEA 5860 CZK
APOSOR309031-25G APOSOR309031-5G
1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate 97%
1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11110708
CAS číslo: 757239-60-4