Tisk…
1-Benzylazetidin-3-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR309026-100G OR309026-25G OR309026-5G
APOSOR309026-100GEA 16800 CZK
APOSOR309026-100G APOSOR309026-25G APOSOR309026-5G
1-Benzylazetidin-3-ol 98%
1-Benzylazetidin-3-ol
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00963607
CAS číslo: 54881-13-9