Tisk…
Azetidine-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: azetidine-2-carboxylic acid
OR309022-5G
APOSOR309022-5GEA 32600 CZK
APOSOR309022-5G
Azetidine-2-carboxylic acid 98%
Azetidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066660
CAS číslo: 2517-04-6