Tisk…
3-Methoxy-3-methylazetidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR309010-1G OR309010-5G OR309010-25G
APOSOR309010-1GEA 2570 CZK
APOSOR309010-1G APOSOR309010-5G APOSOR309010-25G
3-Methoxy-3-methylazetidine hydrochloride
3-Methoxy-3-methylazetidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100995
CAS číslo: 905843-93-8