4-(4-Bromophenyl)nicotinaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(4-Bromophenyl)pyridine-3-carboxaldehyde
OR3089-1G
OR3089-50MG
OR3089-250MG
OR3089-500MG
APOSOR3089-1GEA
13390
CZK
APOSOR3089-1G
APOSOR3089-50MG
APOSOR3089-250MG
APOSOR3089-500MG
4-(4-Bromophenyl)nicotinaldehyde
4-(4-Bromophenyl)nicotinaldehyde
Vzorec:
C₁₂H₈BrNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01310797 CAS číslo: 376646-65-0 |