Tisk…
1-(1H-Indazol-5-yl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30885-1G OR30885-500MG
APOSOR30885-1GEA 9360 CZK
APOSOR30885-1G APOSOR30885-500MG
1-(1H-Indazol-5-yl)ethanone
1-(1H-Indazol-5-yl)ethanone
Vzorec: C₉H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11869763
CAS číslo: 1001906-63-3