Tisk…
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30877-100G OR30877-25G
APOSOR30877-100GEA 4300 CZK
APOSOR30877-100G APOSOR30877-25G
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline 98%
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
Bod tání: 84…87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002063
CAS číslo: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
UN: 1369
ADR: 4.2,II