Tisk…
3-(4-Bromophenyl)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3085-100G
APOSOR3085-100GEA 3440 CZK
APOSOR3085-100G
3-(4-Bromophenyl)propionic acid
3-(4-Bromophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01310793
CAS číslo: 1643-30-7