1-Methyl-1H-indazol-5-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Hydroxy-1-methyl-1H-indazole
OR30843-1G
OR30843-250MG
OR30843-5G
APOSOR30843-1GEA
7180
CZK
APOSOR30843-1G
APOSOR30843-250MG
APOSOR30843-5G
1-Methyl-1H-indazol-5-ol 98%
1-Methyl-1H-indazol-5-ol
Vzorec:
C₈H₈N₂O MW: 148,1619 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11869778 CAS číslo: 756839-14-2 |