Tisk…
3-(3-Bromophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3084-100G
APOSOR3084-100GEA 4630 CZK
APOSOR3084-100G
3-(3-Bromophenyl)propionic acid 97%
3-(3-Bromophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01310792
CAS číslo: 42287-90-1