5-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR30838-1G
OR30838-5G
OR30838-10G
APOSOR30838-1GEA
992
CZK
APOSOR30838-1G
APOSOR30838-5G
APOSOR30838-10G
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Vzorec:
C₈H₇BrN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11007842 CAS číslo: 1082041-34-6 |