Tisk…
6-(Bromomethyl)-1H-indazole hydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30833-250MG OR30833-100MG
APOSOR30833-250MGEA 3870 CZK
APOSOR30833-250MG APOSOR30833-100MG
6-(Bromomethyl)-1H-indazole hydrobromide
6-(Bromomethyl)-1H-indazole hydrobromide
Vzorec: C8H8Br2N2
MW: 291,97 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD14586465
CAS číslo: 368426-63-5