Tisk…
Methyl-6-chloro-5-nitronicotinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 6-chloro-5-nitronicotinate
OR30827-1G OR30827-25G OR30827-5G
APOSOR30827-1GEA 827 CZK
APOSOR30827-1G APOSOR30827-25G APOSOR30827-5G
Methyl-6-chloro-5-nitronicotinate 97%
Methyl-6-chloro-5-nitronicotinate
Vzorec: C₇H₅ClN₂O₄
MW: 216,58 g/mol
Bod tání: 76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01928341
CAS číslo: 59237-53-5