Tisk…
Methyl 1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30826-1G OR30826-250MG OR30826-5G
APOSOR30826-1GEA 787 CZK
APOSOR30826-1G APOSOR30826-250MG APOSOR30826-5G
Methyl 1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Methyl 1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00297363
CAS číslo: 51105-90-9