Tisk…

1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Pyrazolecarboxylic acid

OR30825-5G OR30825-10G OR30825-25G
APOSOR30825-5GEA 622 CZK
APOSOR30825-5G APOSOR30825-10G APOSOR30825-25G
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 98%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Bod tání: 282 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011558
CAS číslo: 37718-11-9
EINECS: 253-614-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR