Tisk…
Boc-(4-carboxymethyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-4-yl]acetic acid, 2-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)acetic acid
OR30823-25G
APOSOR30823-25GEA 4370 CZK
APOSOR30823-25G
Boc-(4-carboxymethyl)piperazine
Boc-(4-carboxymethyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244,29 g/mol
Bod tání: 186,5…189.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682402
CAS číslo: 156478-71-6