1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30822-1G
OR30822-10G
OR30822-5G
APOSOR30822-1GEA
992
CZK
APOSOR30822-1G
APOSOR30822-10G
APOSOR30822-5G
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester 96%
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₆H₃₀BNO₄ Bod tání: 60…65 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09997792 CAS číslo: 1048970-17-7 |