Tisk…
Dihydrofuran-3(2H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30821-1G OR30821-250MG OR30821-10G
APOSOR30821-1GEA 827 CZK
APOSOR30821-1G APOSOR30821-250MG APOSOR30821-10G
Dihydrofuran-3(2H)-one
Dihydrofuran-3(2H)-one
Vzorec: C₄H₆O₂
Bod varu: 139…140 °C
Hustota: 1,1124 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07778393
CAS číslo: 22929-52-8