Tisk…
(R)-3-Methylmorpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308175-1G OR308175-5G OR308175-10G
APOSOR308175-1GEA 622 CZK
APOSOR308175-1G APOSOR308175-5G APOSOR308175-10G
(R)-3-Methylmorpholine
(R)-3-Methylmorpholine
Vzorec: C₅H₁₁NO
MW: 101,1469 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10698482
CAS číslo: 74572-04-6