Tisk…
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR308162-1G OR308162-5G
APOSOR308162-1GEA 3580 CZK
APOSOR308162-1G APOSOR308162-5G
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 106825-79-0